Learn More
Ácido (-)-dibenzoil- D-tartárico monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate is used as a chiral separation and racemization agent for amines. It is also used as a pharmaceutical raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate is used as a chiral separation and racemization agent for amines. También se utiliza como materia prima farmacéutica.
Solubilidad
Soluble en metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases y ácidos fuertes.
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate is used as a chiral separation and racemization agent for amines. También se utiliza como materia prima farmacéutica.
Solubilidad
Soluble en metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases y ácidos fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate |
Punto de fusión | De 87 °C a 91 °C |
Beilstein | 6121616 |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. Slightly soluble in water. |
Nombre IUPAC | (2S,3S)-2,3-bis(benzoyloxy)butanedioic acid hydrate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.33 (358.31 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99% |
Cantidad | 25 g |
Rotación óptica | +109° (c=2 en etanol) |