Learn More
Ácido (+)-dibenzoilo-D-tartárico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778156
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
17026-42-5
C18H14O8
358.30
MFCD00063222
YONLFQNRGZXBBF-ZCWZLOQUNA-N
dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
1550213
OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
17026-42-5
C18H14O8
358.30
MFCD00063222
YONLFQNRGZXBBF-ZCWZLOQUNA-N
dibenzoyl-d-tartaric acid, +-dibenzoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, d-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2s,3s, +-o,o-dibenzoyltartaric acid, 2s,3s-+-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyltartaric acid, +-dibenzoyl tartaric acid
1550213
OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150°C to 155°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Condición de rotación específica +120° (20°C c=5,CH3OH)
Rotación específica + 120
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2,3-dibenzoiloxibutanodioico
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.31
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo