Learn More
Dibenzotiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736125
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
132-65-0
C12H8S
184.26
MFCD00004969
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
3023
CHEBI:23681
dibenzotiofeno
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
132-65-0
C12H8S
184.26
MFCD00004969
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
diphenylene sulfide, dibenzo b,d thiophene, 9-thiafluorene, alpha-thiafluorene, 2,2'-biphenylylene sulfide, usan, unii-z3d4aj1r48, 1,1'-biphenyl-2,2'-diyl sulfide, .alpha.-thiafluorene
3023
CHEBI:23681
dibenzotiofeno
C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3S2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dibenzothiophene
Punto de fusión 97°C to 100°C
Color Gris verdoso a blanco
Punto de ebullición 332°C to 333°C
Temperatura de inflamación 170°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 17,72
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo y/o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibenzothiophene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .