Learn More
Dibenzo-18-corona-6, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020986
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14187-32-7
C20H24O6
MFCD00005098
YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
dibenzo-18-crown-6, dibenzo-18-crown-6-ether, crown 18, 6,7,9,10,17,18,20,21-octahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dibenzo-18-crown, unii-0a7w45jcs9, 2,3:11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, dibenzo-18-crown-6 ether, dibenzo-18-crown 6-ether, 2,3,11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2,11-diene
26541
CHEBI:358732
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14187-32-7
C20H24O6
MFCD00005098
YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
dibenzo-18-crown-6, dibenzo-18-crown-6-ether, crown 18, 6,7,9,10,17,18,20,21-octahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dibenzo-18-crown, unii-0a7w45jcs9, 2,3:11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, dibenzo-18-crown-6 ether, dibenzo-18-crown 6-ether, 2,3,11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2,11-diene
26541
CHEBI:358732
Dibenzo-18-crown-6, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is an important organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dibenzo-18-corona-6 se utiliza como una importante materia prima e intermediario en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. Es un importante intermediario orgánico.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dibenzo-18-crown-6
Punto de fusión 160°C to 164°C
Punto de ebullición 380°C to 384°C (679 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1162153
Índice Merck 14,2602
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
SMILES C1COC2=CC=CC=C2OCCOCCOC3=CC=CC=C3OCCO1
Peso molecular (g/mol) 360.406
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.41
Porcentaje de pureza ≥98%