Learn More
Diaza-18-corona-6, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diaza-18-crown-6 |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | 111°C to 115°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 500 mg |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,acetone |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.34 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Diaza-18-crown-6
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.