Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtro de tierra diatomáceo, discos, grado 470
Fabricado de celulosa y tierra de diatomeas y una capacidad de separación mucho mejor que los papeles de celulosa pura a la misma velocidad de filtración.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-606-125
Detalles adicionales : Peso : 0.17200kg
Descripción
- Retiene rápidamente las partículas más finas a altos caudales.
- Adecuados para los siguientes campos:
- aclaración de cerveza, vino, orina durante prueba refractométrica o de espectrofotometría.
- Filtración de precipitados semicoloidales más finos, por ejemplo, los constituidos de proteínas, arcilla o bario precipitado en frío
- Preparación de muestras analíticas.
- No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
140 g/m2 | |
Celulosa y tierra de diatomeas | |
470 | |
0,32 mm |
Disco | |
De 80 s | |
100/paq. | |
125 mm |