Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Macho, esmerilado por abrasión mediante diamante
Para una unión rígida, autoportante y con requisitos menos estrictos.
Marca: DWK Life Sciences 286155401
168.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Descripción
La junta esmerilada cónica del manguito y el núcleo es una junta rígida con soporte automático. Los núcleos DURAN™ DG no están esmerilados de conformidad con la norma DIN 12249 y representan la alternativa rentable a los núcleos DURAN™. Siempre deben usarse juntas esmeriladas con grasa esmerilada o manguitos de PTFE. Las pinzas para juntas esmeriladas cónicas KECK™ son el complemento perfecto para asegurar la junta esmerilada cónica.
- Corte de diamante (calidad de corte más grueso, más profundidad de rugosidad)
- Alternativa rentable a los núcleos DURAN™ (no conforme a la norma DIN)
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
50/Paq. | |
Instalación en equipos y dispositivos de vidrio | |
17 mm | |
1,8 mm |