Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Macho, esmerilado
Para una unión rígida y autoportante.
Marca:  DWK Life Sciences 286162002
63.03 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.33400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10305211
  • 66.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La junta cónica esmerilada es la junta más común en la ingeniería de equipos de vidrio. Los núcleos esmerilados DURAN™ cumplen con la forma B de la norma DIN 12249 en su diseño y cumplen con requisitos más altos de rugosidad de la superficie. Esto reduce la necesidad de moler grasa y el riesgo de atascos. Siempre deben usarse juntas esmeriladas con grasa esmerilada o manguitos de PTFE. Las pinzas para juntas esmeriladas cónicas KECK™ son el complemento perfecto para asegurar la junta esmerilada cónica.
  • De conformidad con la forma B de la norma DIN 12249
  • Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
  • La superficie más fina reduce el riesgo de atasco de los cortes.
  • Reducción de la necesidad de grasa
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Instalación en equipos y dispositivos de vidrio
80 mm
3,5 mm