Learn More
Diaminomaleonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778132
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
1187-42-4
C4H4N4
108.1
MFCD00001870
DPZSNGJNFHWQDC-ARJAWSKDSA-N
diaminomaleonitrile, 2,3-diaminomaleonitrile, hydrogen cyanide tetramer, maleonitrile, diamino, ccris 921, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, 2z, 2z-diaminobut-2-enedinitrile, 2,3-diamino maleonitrile, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, z, z-2,3-diaminobut-2-enedinitrile
2723951
(Z)-2,3-diaminobut-2-enodinitrile
C(#N)C(=C(C#N)N)N
1187-42-4
C4H4N4
108.1
MFCD00001870
DPZSNGJNFHWQDC-ARJAWSKDSA-N
diaminomaleonitrile, 2,3-diaminomaleonitrile, hydrogen cyanide tetramer, maleonitrile, diamino, ccris 921, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, 2z, 2z-diaminobut-2-enedinitrile, 2,3-diamino maleonitrile, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, z, z-2,3-diaminobut-2-enedinitrile
2723951
(Z)-2,3-diaminobut-2-enodinitrile
C(#N)C(=C(C#N)N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diaminomaleonitrile
Punto de fusión 178.0°C to 179.0°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCC(NH2)=C(NH2)CN
Cantidad 25 g
Beilstein 04, II, 949
Fieser 05,175; 04,480; 13,327; 01,1256; 02,454; 04,565; 06,657; 07,414; 08,524; 09,512; 10,455; 13,301
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dmf and dimethyl, sulfoxide, slightly soluble in ethyl ether and dioxane, insol. in benzene,acetone,xylene,toluene and cs2
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diaminomaleonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.