Learn More
Diaion™ UBK530(Na), resina de corte de intercambio iónico, entrecruzada al 6 %, tipo gel fuertemente ácido, 1,6 meq/ml en PS-DVB, Thermo Scientific Chemicals
Separaciones de azúcar de oligosacáridos cromatográficos, separaciones de alcohol de azúcar
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046485.A1
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Gránulos 220 μm | |
6% cross-linked, strongly acidic gel type, 1.6meq/mL on PS-DVB | |
1 kg |
Diaion™ UBK530 (Na), ion exchange fractionation resin | |
220μm |
RUO - Para uso exclusivo en investigación