Learn More
Diaion™ UBK08(Na), resina de intercambio iónico, entrecruzada al 8 %, tipo gel fuertemente ácido, 2,0 meq/ml en PS-DVB, Thermo Scientific™
Descalcificación, recuperación de metales, separación de amino ácidos, refinado de azúcar
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046772.A1
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Gránulos de 550-650 μm | |
8% cross-linked, strongly acidic gel type, 2.0meq/mL on PS-DVB | |
1 kg |
Diaion™ UBK08 (Na), ion exchange resin | |
550 to 650μm |