Learn More
Diaion™ SK104(Na), resina de intercambio iónico, entrecruzada al 4%, tipo gel fuertemente ácido, 1,2 meq/ml en PS-DVB, Thermo Scientific™
Procesos y separaciones de amino ácidos especiales
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046452.A1
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Gránulos de 300-1180 μm | |
4% cross-linked, strongly acidic gel type, 1.2meq/mL on PS-DVB | |
300 to 1180μm |
Diaion™ SK104 (Na), ion exchange resin | |
Odorless | |
1 kg |