Learn More
Diaion™ HP20, resina adsorbente sintética, tipo altamente poroso, Thermo Scientific Chemicals
Separaciones de amino ácidos, moléculas pequeñas en hidrofobicidad media en disolventes polares
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046488.A1
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Gránulos ≥250 μm | |
Highly porous type | |
1.01 g/mL |
Diaion™ HP20, synthetic adsorbent resin | |
≥250μm | |
1 kg |
RUO - Para uso exclusivo en investigación