Learn More
Diaion™ CRB03(OH), resina quelante, tipo altamente poroso, 0,7 meq/ml en poli(estireno-divinilbenceno), Thermo Scientific™
Boro, arsénico, galio y eliminación de selenio
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046861.A1
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 15414095
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Gránulos de 300-1180 μm
Highly porous type, 0.7meq/mL on poly(styrene-divinylbenzene)
1 kg
Diaion™ CRB03 (OH), chelating resin
300 to 1180μm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos