Learn More
Anhídrido de (+)-diacetil-L-tartárico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757398
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
6283-74-5
C8H8O7
216.15
MFCD00037918
XAKITKDHDMPGPW-IOMOGOHMNA-N
3r,4r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate, unii-d7xnf76o0k, +-diacetyl-l-tartaric anhydride, d7xnf76o0k, 2,5-furandione, 3,4-bis acetyloxy dihydro-, 3r,4r, 3r,4r-4-acetyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl acetate, di-o-acetyl-l-tartaric anhydride, o,o-diacetyl tartaric acid anhydride, acetic acid 4-acetoxy-2,5-dioxo-tetrahydro-furan-3-yl ester, 3r-trans-dihydro-2,5-dioxofuran-3,4-diyl diacetate
513914
CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)C(=O)OC1=O
6283-74-5
C8H8O7
216.15
MFCD00037918
XAKITKDHDMPGPW-IOMOGOHMNA-N
3r,4r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate, unii-d7xnf76o0k, +-diacetyl-l-tartaric anhydride, d7xnf76o0k, 2,5-furandione, 3,4-bis acetyloxy dihydro-, 3r,4r, 3r,4r-4-acetyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl acetate, di-o-acetyl-l-tartaric anhydride, o,o-diacetyl tartaric acid anhydride, acetic acid 4-acetoxy-2,5-dioxo-tetrahydro-furan-3-yl ester, 3r-trans-dihydro-2,5-dioxofuran-3,4-diyl diacetate
513914
CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)C(=O)OC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 130.0°C to 135.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Rotación específica + 62.50
Nombre IUPAC [(3R,4R)-4-acetiloxi-2,5-dioxooxolan-3-il] acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.