Learn More
Di(tetrahidropiran-4-il)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10596134
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
1080028-76-7
C10H19NO2
185.267
MFCD11841081
WWPWWQFNGOWXOS-UHFFFAOYSA-N
bis 4-tetrahydropyranyl amine, n-oxan-4-yl oxan-4-amine, di tetrahydropyran-4-yl amine, bis tetrahydropyran-4-yl amine, n-tetrahydro-2h-pyran-4-yl tetrahydro-2h-pyran-4-amine, n-4-oxanyl-4-oxanamine, bis tetrahydro-2h-pyran-4-yl amine, di 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl amine
33589627
N-(oxan-4-il)oxan-4-amina
C1COCCC1NC2CCOCC2
1080028-76-7
C10H19NO2
185.267
MFCD11841081
WWPWWQFNGOWXOS-UHFFFAOYSA-N
bis 4-tetrahydropyranyl amine, n-oxan-4-yl oxan-4-amine, di tetrahydropyran-4-yl amine, bis tetrahydropyran-4-yl amine, n-tetrahydro-2h-pyran-4-yl tetrahydro-2h-pyran-4-amine, n-4-oxanyl-4-oxanamine, bis tetrahydro-2h-pyran-4-yl amine, di 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl amine
33589627
N-(oxan-4-il)oxan-4-amina
C1COCCC1NC2CCOCC2
Nombre del producto químico o material Di(tetrahydropyran-4-yl)amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.27
Porcentaje de pureza 97%