Learn More
Di-terc-butilclorofosfato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778171
66.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13716-10-4
C8H18ClP
180.66
MFCD00008815
MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
139566
diterc-butilo(cloro)fosfano
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13716-10-4
C8H18ClP
180.66
MFCD00008815
MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
139566
diterc-butilo(cloro)fosfano
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Di-tert-butylchlorophosphine
Punto de fusión 2.0°C to 3.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 69.0°C to 70.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)3C]2PCl
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.66
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido