Learn More
Di-terc-butil iminodicarboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510498
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
51779-32-9
C10H19NO4
217.27
MFCD00043309
XCAQIUOFDMREBA-UHFFFAOYSA-N
di-tert-butyl iminodicarboxylate, di-t-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl imidodicarbonate, n-boc-tert-butylcarbamate, tert-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl iminodicarbonate, di-tert-butyl-iminodicarboxylate, iminodicarboxylic acid di-tert-butyl ester, tert-butyl n-tert-butoxy carbonyl carbamate, di tert-butyl imidodicarbonate
279800
Tert-butil N-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]carbamato
CC(C)(C)OC(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
51779-32-9
C10H19NO4
217.27
MFCD00043309
XCAQIUOFDMREBA-UHFFFAOYSA-N
di-tert-butyl iminodicarboxylate, di-t-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl imidodicarbonate, n-boc-tert-butylcarbamate, tert-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl iminodicarbonate, di-tert-butyl-iminodicarboxylate, iminodicarboxylic acid di-tert-butyl ester, tert-butyl n-tert-butoxy carbonyl carbamate, di tert-butyl imidodicarbonate
279800
Tert-butil N-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]carbamato
CC(C)(C)OC(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Punto de fusión 114.0°C to 117.0°C
Color De blanco a beige
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal [(CH3)3COCO]2NH
Fieser 01,210; 01,782; 02,303; 04,369; 05,500; 06,447; 07,277; 08,384; 09,352; 10,300; 11,393; 12,371; 13,9; 15,248; 16,268
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza 97%
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.