Learn More
Di-tert-butyl iminodicarboxylate, 97%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 369660250
Detalles adicionales : CAS : 51779-32-9 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10232722
  • 185.80€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
51779-32-9
217.27
di-tert-butyl iminodicarboxylate, di-t-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl imidodicarbonate, n-boc-tert-butylcarbamate, tert-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl iminodicarbonate, di-tert-butyl-iminodicarboxylate, iminodicarboxylic acid di-tert-butyl ester, tert-butyl n-tert-butoxy carbonyl carbamate, di tert-butyl imidodicarbonate
tert-butyl N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]carbamate
C10H19NO4
XCAQIUOFDMREBA-UHFFFAOYSA-N
279800
CC(C)(C)OC(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Glass bottle
114.0°C to 117.0°C
51779-32-9
C10H19NO4
01,210; 01,782; 02,303; 04,369; 05,500; 06,447; 07,277; 08,384; 09,352; 10,300; 11,393; 12,371; 13,9; 15,248; 16,268
XCAQIUOFDMREBA-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]carbamate
279800
Crystalline Powder
Authentic
White to Beige
25g
96% min. (GC)
[(CH3)3COCO]2NH
di-tert-butyl iminodicarboxylate, di-t-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl imidodicarbonate, n-boc-tert-butylcarbamate, tert-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl iminodicarbonate, di-tert-butyl-iminodicarboxylate, iminodicarboxylic acid di-tert-butyl ester, tert-butyl n-tert-butoxy carbonyl carbamate, di tert-butyl imidodicarbonate
CC(C)(C)OC(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
217.27
217.27
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos