Learn More
Di-tert-butyl dicarbonate, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 194670500
Detalles adicionales : CAS : 24424-99-5 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2930 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. 50g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10398520
  • 102.60€ / 50 g
Stock EU 6
Añadir a la cesta
Especificaciones
24424-99-5
218.25
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
90495
tert-butyl (2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl carbonate
C10H18O5
MFCD00008805
di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate
CHEBI:48500
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
22.0°C to 24.0°C
Di-tert-butyl dicarbonate
37°C
Glass bottle
1.02
White
24424-99-5
C10H18O5
MFCD00008805
15, 3038
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl (2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl carbonate
90495
218.25
99%
50g
1.0200g/mL
Authentic
1.4075 to 1.4095
56.0°C to 57.0°C (0.5mmHg)
99%
99%
O[CO2C(CH3)3]2
04,128; 07,91; 08,145; 10,122; 12,159; 13,94; 15,113
di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
218.25
CHEBI:48500
Low Melting Crystalline Solid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Di-tert-butyl dicarbonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
SDS Documentos