Learn More
Hidrogenofosfato disódico dihidrato, para electroforesis, dibásico, anhidro, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Descripción
Hidrogenofosfato disódico dihidrato, para electroforesis, dibásico, anhidro
Especificaciones
Color | Blanco |
pH | 8.7 to 9.3 |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.96g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |