Learn More
Hidrogenofosfato disódico dihidrato, para electroforesis, dibásico, anhidro, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073591
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
7558-79-4
HNa2O4P
141.96
MFCD00003496
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
24203
CHEBI:34683
disodio; fosfato de hidrógeno
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
7558-79-4
HNa2O4P
141.96
MFCD00003496
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
24203
CHEBI:34683
disodio; fosfato de hidrógeno
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Hidrogenofosfato disódico dihidrato, para electroforesis, dibásico, anhidro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Color Blanco
pH 8.7 to 9.3
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo