Learn More
Hidrogenofosfato disódico dihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Color | Blanco |
pH | 8.7 to 9.3 |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.96g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |