Learn More
Hidrógeno-ortofosfato dipotásico trifosfato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Descripción
Dipotassium Hydrogen Orthophosphate Trihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical, Quantity: 1kg, CAS: 16788-57-1, White, Molecular Formula: H7K2O7P, Molecular Weight: 228.219, Packaging: Plastic powder jar, pH: 8.5 to 9.6
Especificaciones
Color | Blanco |
pH | 8.5 to 9.6 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.23g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |