Learn More
Hidrógeno-ortofosfato dipotásico, extra puro, SLR, Fisher Chemical
68.74 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
98.19 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
98.19 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Descripción
Hidrógeno-ortofosfato dipotásico, extra puro, SLR
Especificaciones
Punto de fusión | 340°C |
Color | Blanco |
pH | 8.5 to 9.6 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.18g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |