Learn More
Alfa Aesar™ Di-p-tolyl ether, 99%
30.00€ - 110.00€
CAS 1579-40-4
Fórmula molecular C14H14O
Molecular Weight (g/mol) 198.265
Número MDL MFCD00025979
InChI Key YWYHGNUFMPSTTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-tolyl ether, di-p-tolyl ether, 4-tolyl ether, 4,4'-oxybis methylbenzene, bis 4-methylphenyl ether, 4,4'-dimethyldiphenyl ether, benzene, 1,1'-oxybis 4-methyl, p-p-tolyloxy toluene, 1,1'-oxybis 4-methylbenzene
PubChem CID 74098
IUPAC Name 1-methyl-4-(4-methylphenoxy)benzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15441328 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H55167.06
5g 30.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
15451328 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H55167.14
25g 110.00€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
Di-p-tolyl ether is used to form conformationally chiral molecules in the solid state, while the chirality of 1,3-dimethyl-2-phenoxybenzene arises from the formation of supramolecular helices.
Solubility
Soluble in acetone, benzene, ether.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Especificaciones
1579-40-4
198.265
YWYHGNUFMPSTTR-UHFFFAOYSA-N
74098
CC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C
C14H14O
MFCD00025979
p-tolyl ether, di-p-tolyl ether, 4-tolyl ether, 4,4'-oxybis methylbenzene, bis 4-methylphenyl ether, 4,4'-dimethyldiphenyl ether, benzene, 1,1'-oxybis 4-methyl, p-p-tolyloxy toluene, 1,1'-oxybis 4-methylbenzene
1-methyl-4-(4-methylphenoxy)benzene
Especificaciones
5g
285°C
47°C to 49°C
C14H14O
UN3077
YWYHGNUFMPSTTR-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-4-(4-methylphenoxy)benzene
74098
Solid
Di-p-tolyl ether
Yellow
1579-40-4
MFCD00025979
p-tolyl ether, di-p-tolyl ether, 4-tolyl ether, 4,4'-oxybis methylbenzene, bis 4-methylphenyl ether, 4,4'-dimethyldiphenyl ether, benzene, 1,1'-oxybis 4-methyl, p-p-tolyloxy toluene, 1,1'-oxybis 4-methylbenzene
CC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C
198.265
198.26
99%