Learn More
Éter di-p-tolílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15441328
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
1579-40-4
C14H14O
198.265
MFCD00025979
YWYHGNUFMPSTTR-UHFFFAOYSA-N
p-tolyl ether, di-p-tolyl ether, 4-tolyl ether, 4,4'-oxybis methylbenzene, bis 4-methylphenyl ether, 4,4'-dimethyldiphenyl ether, benzene, 1,1'-oxybis 4-methyl, p-p-tolyloxy toluene, 1,1'-oxybis 4-methylbenzene
74098
1-metil-4-(4-metilfenoxi)benceno
CC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C
1579-40-4
C14H14O
198.265
MFCD00025979
YWYHGNUFMPSTTR-UHFFFAOYSA-N
p-tolyl ether, di-p-tolyl ether, 4-tolyl ether, 4,4'-oxybis methylbenzene, bis 4-methylphenyl ether, 4,4'-dimethyldiphenyl ether, benzene, 1,1'-oxybis 4-methyl, p-p-tolyloxy toluene, 1,1'-oxybis 4-methylbenzene
74098
1-metil-4-(4-metilfenoxi)benceno
CC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C
Di-p-tolyl ether is used to form conformationally chiral molecules in the solid state, while the chirality of 1,3-dimethyl-2-phenoxybenzene arises from the formation of supramolecular helices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter di-p-tolílico se utiliza para formar moléculas quirales conformalmente en estado sólido, mientras que la quiralidad del 1,3-dimetil-2fenoxibenceno surge de la formación de helices supramoleculares.
Solubilidad
Soluble en acetona, benceno y éter.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Di-p-tolyl ether
Punto de fusión 47°C to 49°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 285°C
Temperatura de inflamación >113°C (235°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in acetone,benzene,ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido