Learn More
Alfa Aesar™ Di-n-pentyl succinate, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64644.22
Detalles adicionales : CAS : 645-69-2 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451929
  • 391.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
645-69-2
258.358
JYCRKSLWSLBYLT-UHFFFAOYSA-N
69528
CCCCCOC(=O)CCC(=O)OCCCCC
C14H26O4
MFCD00086866
dipentyl succinate, diamyl succinate, butanedioic acid, dipentyl ester, succinic acid, dipentyl ester, butanedioic acid,1,4-dipentyl ester, bernsteinsaure-n-amylester, succinic acid diamyl ester, di-n-pentyl succinate, butanedioic acid dipentyl ester, butanedioic acid, dipenyl ester
dipentyl butanedioate
Especificaciones
Di-n-pentyl succinate
1.4435
-9°C (literature)
645-69-2
MFCD00086866
1790389
JYCRKSLWSLBYLT-UHFFFAOYSA-N
dipentyl butanedioate
69528
Liquid
0.962g/mL
129°C (2mmHg) (literature)
100g
C14H26O4
UN3082
dipentyl succinate, diamyl succinate, butanedioic acid, dipentyl ester, succinic acid, dipentyl ester, butanedioic acid,1,4-dipentyl ester, bernsteinsaure-n-amylester, succinic acid diamyl ester, di-n-pentyl succinate, butanedioic acid dipentyl ester, butanedioic acid, dipenyl ester
CCCCCOC(=O)CCC(=O)OCCCCC
258.358
258.36
95%
Videos
SDS Documentos