Learn More
Di-n-octildiclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11369218
254.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
18416-07-4
C16H34Cl2Si
325.433
MFCD01074472
CVAGYCLEIYGJQT-UHFFFAOYSA-N
di-n-octyldichlorosilane, dichloro dioctyl silane, silane, dichlorodioctyl, dioctyldichlorosilane, dioctyldichlorsilan, dichlorodi-n-octylsilane, di-n-octyldichlorosilane 10g
248429
dicloro(dioctil)silano
CCCCCCCC[Si](CCCCCCCC)(Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
18416-07-4
C16H34Cl2Si
325.433
MFCD01074472
CVAGYCLEIYGJQT-UHFFFAOYSA-N
di-n-octyldichlorosilane, dichloro dioctyl silane, silane, dichlorodioctyl, dioctyldichlorosilane, dioctyldichlorsilan, dichlorodi-n-octylsilane, di-n-octyldichlorosilane 10g
248429
dicloro(dioctil)silano
CCCCCCCC[Si](CCCCCCCC)(Cl)Cl
Di-n-octyldichlorosilane is used in the synthesis of organic photovoltaics. It is also used in medicine field, electronic industry and polymer material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 145°C (0.2mmHg)
Nombre del producto químico o material Di-n-octyldichlorosilane
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 50 g
Fórmula lineal [CH3(CH2)7]2SiCl2
Número UN UN2987
Información de solubilidad Sparingly Soluble (8.8E-6g/L) at 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.44
Porcentaje de pureza 97%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.940 g/mL