Learn More
Sulfuro de di-n-hexilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026362
28.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6294-31-1
C12H26S
202.40
MFCD00009528
LHNRHYOMDUJLLM-UHFFFAOYSA-N
hexyl sulfide, hexane, 1,1'-thiobis, dihexyl sulfide, di-n-hexyl sulfide, 7-thiatridecane, dihexyl sulphide, n-hexyl sulfide, di-n-hexylsulfide, hexylthiohexane, normal-hexyl sulfide
80517
1-hexilsulfanilhexano
CCCCCCSCCCCCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6294-31-1
C12H26S
202.40
MFCD00009528
LHNRHYOMDUJLLM-UHFFFAOYSA-N
hexyl sulfide, hexane, 1,1'-thiobis, dihexyl sulfide, di-n-hexyl sulfide, 7-thiatridecane, dihexyl sulphide, n-hexyl sulfide, di-n-hexylsulfide, hexylthiohexane, normal-hexyl sulfide
80517
1-hexilsulfanilhexano
CCCCCCSCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Di-n-hexyl sulfide
Densidad 0.849
Punto de ebullición 260°C
Temperatura de inflamación 116°C (241°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.4587
Cantidad 25 g
Número UN UN3334
Beilstein 1738333
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.4
Porcentaje de pureza 97%