Learn More
Alfa Aesar™ Di-n-butyltin oxide
Marca:  Alfa Aesar™ 014117.A1
Detalles adicionales : CAS : 818-08-6 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 3146 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377717
  • 133.00€ / 1 Kg
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
818-08-6
248.941
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
61221
CCCC[Sn](=O)CCCC
C8H18OSn
MFCD00001992
dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
dibutyl(oxo)tin
Especificaciones
Di-n-butyltin oxide
818-08-6
Odorless
White
[CH3(CH2)3]2SnO
UN3146
dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
CCCC[Sn](=O)CCCC
248.941
248.92
>300°C
1kg
1.58g/mL
C8H18OSn
MFCD00001992
4126243
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
dibutyl(oxo)tin
61221
Powder