Learn More
Diacetato de di-n-butilestaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049686
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1067-33-0
C12H26O4Sn
353.05
MFCD00008697
LDZDQDDROJXUBO-UHFFFAOYSA-N
Diacetoxydi-n-butyltin
CC(O)=O.CC(O)=O.CCCC[SnH2]CCCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1067-33-0
C12H26O4Sn
353.05
MFCD00008697
LDZDQDDROJXUBO-UHFFFAOYSA-N
Diacetoxydi-n-butyltin
CC(O)=O.CC(O)=O.CCCC[SnH2]CCCC
Como estabilizador en sustancias orgánicas cloradas y como catalizador para las reacciones de condensación.
As as stabilizer in chlorinated organics, and as a catalyst for condensation reactions.Di-n-butyltin diacetate is used as a stabilizer for polyvinyl chloride. It acts as a catalyst for the preparation of silicone and urethane foams. Further, it is used as a curing agent for silicone elastomers. In addition to this, it is used as a precursor for thin-film tin(IV) oxide gas sensing materials by laser-assisted chemical vapor deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Di-n-butyltin diacetate
Punto de fusión 12°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.32 g/mL
Punto de ebullición 142°C to 145°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 143°C (290°F)
Olor Acidic
Fórmula lineal [OOCCH3]2Sn[(CH2)3CH3]2
Índice de refracción 1.47
Cantidad 50 g
Número UN UN2788
Información de solubilidad Soluble in water and most organic solvents; Miscible with most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.01
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido