Learn More
Bis(2,4-pentanodionato) de di-n-butilestaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027284
16.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22673-19-4
C18H32O4Sn
MFCD00077994
dibutyltin bis acetylacetonate, di-n-butylbis 2,4-pentanedionate tin, dibutyltin bis 2,4-pentanedionate, 3-penten-2-one, 4,4'-dibutylstannylene bis oxy bis-, 3z,3'z, 3z-4-dibutyl 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy stannyl oxy pent-3-en-2-one, z-4-dibutyl-z-1-methyl-3-oxo-but-1-enoxy stannyl oxypent-3-en-2-one
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
22673-19-4
C18H32O4Sn
MFCD00077994
dibutyltin bis acetylacetonate, di-n-butylbis 2,4-pentanedionate tin, dibutyltin bis 2,4-pentanedionate, 3-penten-2-one, 4,4'-dibutylstannylene bis oxy bis-, 3z,3'z, 3z-4-dibutyl 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy stannyl oxy pent-3-en-2-one, z-4-dibutyl-z-1-methyl-3-oxo-but-1-enoxy stannyl oxypent-3-en-2-one
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate)
Punto de fusión 26°C
Punto de ebullición 150°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Olor Weak
Cantidad 50 g
Número UN UN1992
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.16
Porcentaje de pureza 95%