missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éter di-N-butílico, + 99 %, puro, Fisher Chemical

Catalog Number p-7072964
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
142-96-1
C8H18O
9461
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
142-96-1
C8H18O
9461
Punto de fusión -95°C
Color Incolora
Punto de ebullición 141°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 4.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23g/mol
Presión de vapor 6.4mbar at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-n-butyl ether
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'