Learn More
Peróxido de dilauroil, puro, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073257
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 g
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Vial
105-74-8
C24H46O4
398.628
8964
YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
7773
CHEBI:82479
dodecanoperoxoato de dodecanoilo
CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
105-74-8
C24H46O4
398.628
8964
YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
7773
CHEBI:82479
dodecanoperoxoato de dodecanoilo
CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Punto de fusión 53°C
Color Blanco
Envase Vial
Cantidad 5 x 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.63g/mol
Forma física Sólido en polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dilauroyl peroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Peróxido orgánico Tipo C y D
Indicaciones de peligro
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.