Learn More
Éter diisopropílico, certificado AR de análisis, estabilizado con BHT, Fisher Chemical
Catalog Number 10082923
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
108-20-3
C6H14O
102.177
8880
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
7914
2-propan-2-iloxipropano
CC(C)OC(C)C
108-20-3
C6H14O
102.177
8880
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
7914
2-propan-2-iloxipropano
CC(C)OC(C)C
C6H14O, número CAS-108-20-3, 2,2'-oxidipropano, 2-isopropoxipropano, bis éter isopropílico, diisopropiléter, éter diisopropílico, óxido diisopropílico, éter, isopropilo, isopropiléter, éter isopropílico, propano, 2,2'-oxibis, 2,5 l, 68 °C, incoloro, 102,18 g/mol, ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión -85.5°C
Color Incolora
Punto de ebullición 68°C
Envase Recipiente de metal
Cantidad 25 L
Densidad del vapor 1.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.