Learn More
Hidrógeno-ortofosfato diamónico, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072824
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
7783-28-0
H9N2O4P
132.06
MFCD00010891
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
hidrógeno-fosfato de diamonio
N.N.OP(O)(O)=O
7783-28-0
H9N2O4P
132.06
MFCD00010891
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
hidrógeno-fosfato de diamonio
N.N.OP(O)(O)=O
Di-Ammonium Hydrogen Orthophosphate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Color Blanco
pH 7.9 to 8.3
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.06g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo