Learn More
Hidrógeno-ortofosfato diamónico, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Descripción
Di-Ammonium Hydrogen Orthophosphate, Certified AR for analysis
Especificaciones
Color | Blanco |
pH | 7.9 to 8.3 |
Forma física | Sólido cristalino |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.06g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |