Learn More
Di-[3-((R)-2,2'-dihydroxy-1,1'-binaphthylmethyl)]ether, lanthanum(III) salt, tetrahydrofuran adduct, SCT-(R)-BINOL, 95%, Alfa Aesar™
Asymmetric Michael reaction
Marca:  Alfa Aesar 044612.77
Detalles adicionales : CAS : 321837-08-5 Peso : 0.00010kg
Cantidad. 0.1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11495400
  • 238.00€ / 0.10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
321837-08-5
750.578
GWPCYLLEXBAACF-UHFFFAOYSA-K
131877703
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C(=CC4=CC=CC=C43)COCC5=CC6=CC=CC=C6C(=C5[O-])C7=C(C=CC8=CC=CC=C87)[O-])[O-])O.[La+3]
C42H27LaO5
MFCD03098649
di-3-r-2,2-dihydroxy-1,1-binapthylmethyl ether, lanthanum iii salt, tetrahydrofuran adduct, sc
1-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)-3-[[3-oxido-4-(2-oxidonaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]methoxymethyl]naphthalen-2-olate;lanthanum(3+)
Especificación
Di-[3- ( (R)-2,2'-dihydroxy-1,1'-binaphthylmethyl)]ether, lanthanum (III) salt, tetrahydrofuran adduct
0.1g
321837-08-5
MFCD03098649
GWPCYLLEXBAACF-UHFFFAOYSA-K
1-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)-3-[[3-oxido-4-(2-oxidonaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]methoxymethyl]naphthalen-2-olate;lanthanum(3+)
131877703
Powder
Brown
SCT-(R)-BINOL
C42H27LaO5
di-3-r-2,2-dihydroxy-1,1-binapthylmethyl ether, lanthanum iii salt, tetrahydrofuran adduct, sc
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C(=CC4=CC=CC=C43)COCC5=CC6=CC=CC=C6C(=C5[O-])C7=C(C=CC8=CC=CC=C87)[O-])[O-])O.[La+3]
750.578
822.69
95%