Learn More
Alfa Aesar™ Di-2-tienil cetoxima, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ A18183.06
Detalles adicionales : CAS : 10558-44-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443707
  • 119.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío
19-05-2021
10558-44-8
209.281
UXSSDPITEOFAMK-UHFFFAOYSA-N
2775140
C1=CSC(=C1)C(=NO)C2=CC=CS2
C9H7NOS2
MFCD00209632
di thiophen-2-yl methanone oxime, di 2-thienyl methanone oxime, n-bis thiophen-2-yl methylidene hydroxylamine, dithiophen-2-ylmethanone oxime, di-2-thienylketoxim, maybridge1_002250, di2-thienylmethanone oxime, bis 2-thienyl ketoxime, methanone,di-2-thienyl-, oxime
N-(ditiofen-2-ilmetilideno)hidroxilamina
Especificaciones
Di-2-thienyl ketoxime
5g
C9H7NOS2
di thiophen-2-yl methanone oxime, di 2-thienyl methanone oxime, n-bis thiophen-2-yl methylidene hydroxylamine, dithiophen-2-ylmethanone oxime, di-2-thienylketoxim, maybridge1_002250, di2-thienylmethanone oxime, bis 2-thienyl ketoxime, methanone,di-2-thienyl-, oxime
C1=CSC(=C1)C(=NO)C2=CC=CS2
209.281
209.29
130°C to 134°C
10558-44-8
MFCD00209632
UXSSDPITEOFAMK-UHFFFAOYSA-N
N-(ditiofen-2-ilmetilideno)hidroxilamina
2775140
97%
Videos
SDS Documentos