Learn More
Tionocarbonato de di-2-piridilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Di-2-pyridyl thionocarbonate is used in the synthesis of 10-des(carbamoyloxy)-10-isothiocyanatoporfiromycin. It is also used as a substitute of thiophosgene, in the preparation of isothiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tionocarbonato de di-2-piridilo se utiliza en la síntesis de 10-des(carbamoiloxi)-10-isotiocianatoporfiromicina. También se utiliza como sucedáneo del tiofosgeno, en la preparación de isotiocianato.
Solubilidad
Soluble en agua (9280 g/l).
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
El tionocarbonato de di-2-piridilo se utiliza en la síntesis de 10-des(carbamoiloxi)-10-isotiocianatoporfiromicina. También se utiliza como sucedáneo del tiofosgeno, en la preparación de isotiocianato.
Solubilidad
Soluble en agua (9280 g/l).
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Di-2-pyridyl thionocarbonate |
Punto de fusión | 96°C to 99°C |
Cantidad | 25 g |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water 9280g/L). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.26 |
Porcentaje de pureza | 98% |