missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DHPS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | DHPS |
---|---|
Concentración | 0.29 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16828093
|
Proteintech
11184-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16818093
|
Proteintech
11184-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein that is required for the formation of hypusine, a unique amino acid formed by the posttranslational modification of only one protein, eukaryotic translation initiation factor 5A. The encoded protein catalyzes the first step in hypusine formation by transferring the butylamine moiety of spermidine to a specific lysine residue of the eukaryotic translation initiation factor 5A precursor, forming an intermediate deoxyhypusine residue. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.Especificaciones
DHPS | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P49366, Q3TXU5, Q6AY53 | |
1725, 288923, 330817 | |
DHPS Fusion Protein Ag1646 | |
Primary | |
-20°C | |
DHPS |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
deoxyhypusine synthase, DHPS, DHS, DS, MIG13 | |
Dhps | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |