Learn More
Dextrose, Monohydrate, Powder, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number 15547934
454.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
1496309
MFCD00150899
1496309
MFCD00150899
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Dextrose
Nombre de nota Monohydrate
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular C18H30N2O14
Cantidad 2.5 kg
Gravedad específica 1L = 1.54kg
Sinónimo nicotine ditartrate dihydrate, unii-r7m676m8yv, nicotine bitartrate usan, nicotine bitartrate who-dd, nicotine acid tartrate dihydrate, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine bis 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate dihydrate, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3-2s-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine; dihydrate, 3-2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl pyridine, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:2 , dihydrate
Clave InChI LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
SMILES O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
Nombre IUPAC bis((2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid) 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine dihydrate
Peso molecular (g/mol) 498.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.17
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Forma física Polvo