Learn More
Dextrina, precipitada por alcohol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022802
24.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9004-53-9
C18H32O16
504.438
MFCD00081554
FYGDTMLNYKFZSV-MRCIVHHJSA-N
dextrin, dextrins, fortodex, dextrid, corn dextrin, dextrina bianca, british gum, crystal gum, dextrin 3, caloreen
62698
(3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxoxano-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9004-53-9
C18H32O16
504.438
MFCD00081554
FYGDTMLNYKFZSV-MRCIVHHJSA-N
dextrin, dextrins, fortodex, dextrid, corn dextrin, dextrina bianca, british gum, crystal gum, dextrin 3, caloreen
62698
(3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxoxano-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Dextrin is used as adhesive in the manufacture of gummed tapes, textiles and paper. It is used in producing nutritional products. It is also used as a absorbents, binding agents and viscosity controlling agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dextrin
Nombre de nota precipitated by alcohol
Índice Merck 14,2953
Información de solubilidad Soluble in hot water (0.1g/ml).
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic