Learn More
Tris, 99.8 to 100.1% (Dry Basis), Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082841
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
77-86-1
C4H11NO3
121.136
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Tris(hydroxymethyl)amino methane
6503
CHEBI:9754
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
C(C(CO)(CO)N)O
77-86-1
C4H11NO3
121.136
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Tris(hydroxymethyl)amino methane
6503
CHEBI:9754
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
C(C(CO)(CO)N)O
Nombre del producto químico o material Tris
Punto de fusión 171°C to 172°C
Punto de ebullición 219°C to 220°C (10 mmHg)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Fórmula lineal NH2C(CH2OH)3
Envase Frasco de plástico
Beilstein 741883
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 99.8 to 100.1%
Grado Biología molecular