missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sal de sodio de sulfato de dextrano, grado clínico, MP Biomedicals™
BIOPHARMA

Catalog Number p-4404357
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
9011-18-1
(C6H7O5)m(C6H7O5)n
40,000
MFCD00081551
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
2337
CHEBI:116735
*-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
9011-18-1
(C6H7O5)m(C6H7O5)n
40,000
MFCD00081551
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
2337
CHEBI:116735
*-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Nombre del producto químico o material Dextran sulfate sodium salt
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de etilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 6000 to 8000
Grado Clínico
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'