Learn More
Honeywell Safety Products™ DexPure Latex Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
Description
- 100 % látex natural.
- Pesados y desechables.
- Certificados para el contacto con alimentos y tratado para prevenir la proliferación de bacterias.
- Adecuados para la preparación de productos alimenticios ligeramente grasientos o no grasientos.
- Adecuados para tareas de limpieza y mantenimiento.
- Sin polvo para eliminar la transferencia de almidón de maíz a los alimentos y una posible reacción alérgica.
- Patrón en relieve para mejorar el agarre.
- Puño enrollado para una mayor durabilidad.
- Los controles periódicos garantizan una tasa de proteína residual muy baja.
- Opción económica.
- De color azul para mayor visibilidad.
Specifications
Certificaciones/conformidad | CE Categoría II sobre riesgos intermedios, norma básica EN 420-2003, EN 374-2003 sobre riesgos químicos y contra los microorganismos, EN 455 1 y 2 sobre guantes de uso médico no reutilizables, normativa CE 1934/2004 sobre el contacto con alimentos, categoría CE PPE 3, número de certificado CE 0075/797162/12/08/0521, número de declaración CE 0075/797/162/12/08/0521 |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Material | Látex |
En polvo | Sin talco |
Tamaño | 9 |
Grosor (métrico) | 0,3 mm |
Longitud (métrico) | 30 cm |