Learn More
Honeywell Safety Products™ DexPure Vinyl Gloves
Convenient and disposable, these translucent vinyl gloves can be used for a variety of tasks from the laboratory to the kitchen. Honeywell Safety Products™ DexPure Vinyl Gloves also have a smooth finish that provides great dexterity.
9.16€ - 13.97€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE CATEGORY II Intermediary risks, EN 420-2003 EEC Basic standards, EN 374-2003 Chemical hazards, EN 455-1&2 Medical Standards, European directive n°1934/2004 : Food contact, EC Category PPE 3, EC Certificate Number 0075/797/162/11/08/0465, EC Attestation Number 0075/797/162/11/08/0465
Clasificación Dexterity: 5
Descripción AQL:1.5
Desechables Yes
Para utilizar con (aplicación) Automotive, Aviation, Catering, Chemical, Food, Industrial Cleaning, Laboratory, Maintenance, Medical, Pharmaceutical, Petrochemical, Printing and Water Treatment industries.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca TamañoTamaño Powdered Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca TamañoTamaño Powdered Color Precio Cantidad y disponibilidad  
12686103 Ver documentos Honeywell Safety Products™
4580091-XL
X-Large Powdered Blue 13.97€
paquete de 100
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-06-2020
Añadir a la cesta
12606093 Ver documentos Honeywell Safety Products™
4580001-M
Medium Powdered Translucent Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12696083 Ver documentos Honeywell Safety Products™
4580001-L
Large Powdered Translucent Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12696103 Ver documentos Honeywell Safety Products™
4580101L
Large Powder-free Translucent Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12616093 Ver documentos Honeywell Safety Products™
4580001-S
Small Powdered Translucent Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12626093 Ver documentos Honeywell Safety Products™
4580001-XL
X-Large Powdered Translucent Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Translucent vinyl glove.
  • Smooth finish for great dexterity.
  • Certified for food contact and treated to prevent bacteria.
  • Suitable for the following:
    • Product inspection.
    • Precision assembly.
    • Laboratory work.
    • Handling of paints, inks and dyes.
  • Single use.
  • AQL:1.5.
Especificaciones
Especificaciones
CE CATEGORY II Intermediary risks, EN 420-2003 EEC Basic standards, EN 374-2003 Chemical hazards, EN 455-1&2 Medical Standards, European directive n°1934/2004 : Food contact, EC Category PPE 3, EC Certificate Number 0075/797/162/11/08/0465, EC Attestation Number 0075/797/162/11/08/0465
AQL:1.5
Automotive, Aviation, Catering, Chemical, Food, Industrial Cleaning, Laboratory, Maintenance, Medical, Pharmaceutical, Petrochemical, Printing and Water Treatment industries.
Vinyl
100/PK
Dexterity: 5
Yes
25 cm
Glove
0.1mm