Learn More
Óxido de deuterio, para RMN, 99,8 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
30.97 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
24.45 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
24.45 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10mL
25 mL
100 ml
500 mL
1L
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Deuterium oxide |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 99.8 atom % D |
Densidad | 1.1050 g/mL |
Deuterio (D) | 99,75 % mín. |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1,328 |
Gravedad específica | 1,105 |
Viscosidad | 1,25 mPa.s (20 °C) |