Learn More
Óxido de deuterio, para RMN, 100 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 ml
100 ml
Envase:
Frasco de septum
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Deuterium oxide |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 100.0 atom % D |
Densidad | 1.1050 g/mL |
Deuterio (D) | 99,95% mín |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1,328 |
Gravedad específica | 1,105 |
Viscosidad | 1,25 mPa.s (20 °C) |