Learn More
Fisherbrand™ Lámparas de deuterio
Diseño compatible con una gran variedad de instrumentos. Las lámparas de deuterio Fisherbrand™ se prueban, certifican y garantizan una a una con las mismas especificaciones que las de los fabricantes de equipos originales (OEM).
130.00€ - 1185.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16290942
|
Fisherbrand™
|
Waters Acquity 2489/2998 |
800.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16280942
|
Fisherbrand™
|
Varian Prostar 340 345 |
990.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16240942
|
Fisherbrand™
|
Hitachi series L y U. |
650.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16290932
|
Fisherbrand™
|
ABI 757 759 783A 785A 1000S 980 120A 130A |
421.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16230942
|
Fisherbrand™
|
Jasco V-500 530 550, 560 570 600 630 650 660 670 700 y 7800 7850 |
800.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16210942
|
Fisherbrand™
|
DAD Agilent 1290 |
745.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16250942
|
Fisherbrand™
|
LC480 series PE Lambda 2 a 45 800 900 Bio, 55X |
800.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16220942
|
Fisherbrand™
|
Jasco UV970 975 (B y C) 1570 1575 2070 2075 3075, MD900 MD1500 MD2000 |
810.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16270942
|
Fisherbrand™
|
DAD Varian Prostar 330 |
990.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15314068
|
Fisherbrand™
|
Agilent 1100 VWD de larga duración |
145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15344068
|
Fisherbrand™
|
Agilent 1100 DAD, 8453 |
640.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15344078
|
Fisherbrand™
|
Varian Prostar 325 335 de larga duración |
1075.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15374068
|
Fisherbrand™
|
Dionex Ultimate UVD 3000 Nano LC D2 |
486.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15374078
|
Fisherbrand™
|
Waters 2487 de larga duración |
130.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16260942
|
Fisherbrand™
|
Espectrofotómetro de la serie Shimadzu UV y BioSpec-mini |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16200942
|
Fisherbrand™
|
DAD Agilent series 1100, 1200 G1315/G1365 C y D |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15354068
|
Fisherbrand™
|
Agilent 1100, 1200 DAD de larga duración |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15364068
|
Fisherbrand™
|
Dionex PDA-100, PDA-3000, AD-25 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15364078
|
Fisherbrand™
|
Waters 996, 2996 PDA de larga duración |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15324078
|
Fisherbrand™
|
Shimadzu LC2010 de larga duración, D2 de larga duración |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15334078
|
Fisherbrand™
|
Varian UV50/100/200 9050 Prostar 31 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15394068
|
Fisherbrand™
|
Shimadzu SPD-10A, AVP, AV, AVVP, M1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Fabricación en instalaciones de última generación aprobadas por los fabricantes de lámparas
- Trazabilidad completa de los productos fabricados
- Lámparas disponibles para todos los instrumentos principales
Especificaciones
Lámpara de deuterio |