Learn More
Smeg™ Limpiador líquido Deterliquid™
Limpie una amplia gama de artículos de vidrio con este detergente alcalino. Los limpiadores líquidos Smeg™ Deterliquid™ logran excelentes resultados de lavado y optimizan la desinfección térmica de los instrumentos de laboratorio.
Marca: Smeg™ DETERLQD2
Detalles adicionales : CAS : 143239-08-1 Peso : 5.65000kg Transport : UN number : 1719 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
- Para una gran variedad de aplicaciones
- Disponible en recipiente de 5 litros
Especificaciones
Alcalino líquido D2 Deterliquid | |
Contenedor | |
1 unidad | |
5L |
Seguridad y manipulación
- DETERLIQUID D2
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH206-¡Atención
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.